6-Bromo-2-naphthol 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
6-Bromo-2-hydroxynaphthalene, 2-Bromo-6-hydroxynaphthalene
107170250
107171000
ACRO107170250EA
55.1
EUR
ACRO107170250
ACRO107171000
6-Bromo-2-naphthol 97%
6-Bromo-2-naphthol
Formule:
C₁₀H₇BrO Kookpunt: 200 - 205 °C (20 -rr) Smeltpunt: 125…130 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004081 CAS nummer: 15231-91-1 EINECS: 239-279-0 |
Specification Test Results
Appearance | Off-white to beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 125 to 130 °C |
GC | ≥96.0 % |
Color of solution | ≤100 APHA (10% aq. soln.) |