6-Bromo-2-naphthol ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 6-Bromo-2-hydroxynaphthalene, 2-Bromo-6-hydroxynaphthalene
A18535.18 A18535.09
A18535.18EA 101 EUR
A18535.18 A18535.09
6-Bromo-2-naphthol ≥97%
6-Bromo-2-naphthol
Purity: 97% CAS No.: 15231-91-1 Molecular Formula: C10H7BrO Formula Weight: 223.08 Melting Point: 126-129° Beilstein Reference: 1100270
Formule: C₁₀H₇BrO
Kookpunt: 200…205 °C (20 mmHg)
Smeltpunt: 126…129 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004081
CAS nummer: 15231-91-1
EINECS: 239-279-0