3-Hydroxy-2-naphthoic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A19214.0B
A19214.30
A19214.0BEA
101
EUR
A19214.0B
A19214.30
3-Hydroxy-2-naphthoic acid ≥98%
3-Hydroxy-2-naphthoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 92-70-6
Molecular Formula: C11H8O3
Formula Weight: 188.18
Flash Point: 220°(428°F)
Melting Point: 218-222°
Beilstein Reference: 744100
Merck Reference: 14,4835
MDL No.: MFCD00004103
Formule:
C₁₁H₈O₃ Kookpunt: 368 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 218…222 °C Vlampunt: 220 °C (428 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004103 CAS nummer: 92-70-6 EINECS: 202-180-8 Merck Index: 14,4835 |