N,N-Dimethyl-1-naphthylamine 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
204170250
204171000
204170050
204175000
ACRO204170250EA
111
EUR
ACRO204170250
ACRO204171000
ACRO204170050
ACRO204175000
N,N-Dimethyl-1-naphthylamine 99%
N,N-Dimethyl-1-naphthylamine
Formule:
C₁₂H₁₃N Kookpunt: 139…140 °C (13 mmHg) Dichtheid: 1,04 g/cm³ Vlampunt: 113 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003919 CAS nummer: 86-56-6 EINECS: 201-682-4 UN: 3082 ADR: 9,III Merck Index: 12,03301 |
Specification Test Results
Appearance | Clear light yellow to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.6210 to 1.6230 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |