Dansyl chloride, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 5-(Dimethylamino)naphthalene-1-sulphonyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.03094.0001 1.03094.0010
1.03094.0001EA 78 EUR
1.03094.0001 1.03094.0010
Dansyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dansyl chloride
Formule: C₁₂H₁₂ClNO₂S
MW: 269.75 g/mol
Smeltpunt: 69…73 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00003985
CAS nummer: 605-65-2
EINECS: 210-092-6
UN: 3261
ADR: 8 II
Merck Index: 13,02840