1,8-Naphthalenedicarboxylic anhydride 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
128141000 128145000 128140025
ACRO128141000EA 30.3 EUR
ACRO128141000 ACRO128145000 ACRO128140025
1,8-Naphthalenedicarboxylic anhydride 97%
1,8-Naphthalenedicarboxylic anhydride
Formule: C₁₂H₆O₃
Kookpunt: 425 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: >269 °C
Vlampunt: 272 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006925
CAS nummer: 81-84-5
EINECS: 201-380-2
Order Now
Specification Test Results
Appearance Beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥269 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥96.0 %