1,8-Naphthalenedicarboxylic anhydride ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A13519.0B A13519.18 A13519.30
A13519.0BEA 142 EUR
A13519.0B A13519.18 A13519.30
1,8-Naphthalenedicarboxylic anhydride ≥97%
1,8-Naphthalenedicarboxylic anhydride
Purity: 97% CAS No.: 81-84-5 Molecular Formula: C12H6O3 Formula Weight: 198.18 Melting Point: 269-273° Beilstein Reference: 153190
Formule: C₁₂H₆O₃
Kookpunt: 425 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 269…273 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006925
CAS nummer: 81-84-5
EINECS: 201-380-2