Zinkfosfide ≥99.999% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
45459.09
45459.04
45459.02
45459.09EA
1086
EUR
45459.09
45459.04
45459.02
Zinkfosfide ≥99.999% (metals basis)
Zinkfosfide
Purity: 99.999%
CAS No.: 1314-84-7
Molecular Formula: Zn3P2
Formula Weight: 258.10
Physical Form: 6mm & down pieces
Density: 4.55
Melting Point: 420°
Boiling Point: 1100°
Merck Reference: 14,10152
UN No.: 1714
MDL No.: MFCD00049631
Formule:
P₂Zn₃ Kookpunt: 1100 °C Smeltpunt: 420 °C Dichtheid: 4,55 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00049631 CAS nummer: 1314-84-7 EINECS: 215-244-5 UN: 1714 ADR: 4.3,I Merck Index: 14,10152 |