Titanium(IV) oxide anatase ≥99.7% (metals basis), nanopowder
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
45603.14
45603.22
45603.36
45603.14EA
101
EUR
45603.14
45603.22
45603.36
Titanium(IV) oxide anatase ≥99.7% (metals basis), nanopowder
Titanium(IV) oxide anatase
Formule:
TiO₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011269 CAS nummer: 1317-70-0 EINECS: 215-280-1 Merck Index: 14,9472 |