Kobaltcarbonaat ≥99.5% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 99.5%
CAS No.: 513-79-1
Molecular Formula: CoCO3
Formula Weight: 118.94
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 4.13
Melting Point: dec.
Merck Reference: 14,2436
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00010940
Formule:
CCoO₃ Smeltpunt: Dec. Dichtheid: 4,13 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00010940 CAS nummer: 513-79-1 EINECS: 208-169-4 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,2436 |