Iron(II) iodide, watervrij ≥97% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 97%
CAS No.: 7783-86-0
Molecular Formula: FeI2
Formula Weight: 309.66
Physical Form: Crystalline
Density: 5.32
Appearance: Brown
Odour: Odourless
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00016094
Formule:
FeI₂ Dichtheid: 5,32 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00016094 CAS nummer: 7783-86-0 EINECS: 232-031-2 UN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 12,04097 |