Rhodium(III) iodide (≥20,8% Rh) ≥99.9% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
11029.01 11029.03 11029.06
11029.01EA 139 EUR
11029.01 11029.03 11029.06
Rhodium(III) iodide (≥20,8% Rh) ≥99.9% (metals basis)
Rhodium(III) iodide
Purity: 99.9% CAS No.: 15492-38-3 Molecular Formula: RhI3 Formula Weight: 483.62 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Black Odour: Odourless MDL No.: MFCD00016311
Formule: I₃Rh
MW: 483.62 g/mol
Kookpunt: 100
Dichtheid: 6.4 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016311
CAS nummer: 15492-38-3
EINECS: 239-521-5