Cobalt(II) acetylacetonate
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
CAS No.: 14024-48-7
Molecular Formula: C10H14CoO4
Formula Weight: 257.14
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Blue/purple
Odour: Odourless
Melting Point: 165-170°
MDL No.: MFCD00000014
Formule:
C₁₀H₁₄CoO₄ Smeltpunt: 165…170 °C Dichtheid: 0,83 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000014 CAS nummer: 14024-48-7 EINECS: 237-855-6 |