Rhodium (III) acetylacetonate (≥25,2% Rh) ≥99.99% (metals basis), Premion®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
10561.02
10561.03
10561.06
10561.02EA
443
EUR
10561.02
10561.03
10561.06
Rhodium (III) acetylacetonate (≥25,2% Rh) ≥99.99% (metals basis), Premion®
Rhodium (III) acetylacetonate
Purity: 99.99%
CAS No.: 14284-92-5
Molecular Formula: C15H21O6Rh
Formula Weight: 400.23
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 263-264°
MDL No.: MFCD00083144
Formule:
C₁₅H₂₁O₆Rh Smeltpunt: 263…264 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00083144 CAS nummer: 14284-92-5 EINECS: 238-192-5 |