Kobaltsulfide ≥99.5% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Cobalt (II) sulphide
13114.14 13114.22
13114.14EA 89.4 EUR
13114.14 13114.22
Kobaltsulfide ≥99.5% (metals basis)
Kobaltsulfide
Purity: 99.5% CAS No.: 1317-42-6 Molecular Formula: CoS (generally Co6S5 and/or Co4S3) Formula Weight: 91.00 Physical Form: -100 Mesh Powder Odour: Odourless UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00016032
Formule: CoS
MW: 91 g/mol
Smeltpunt: >1116 °C
Dichtheid: 5.45 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016032
CAS nummer: 1317-42-6
EINECS: 215-273-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,02511