Maltol ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 99%
CAS No.: 118-71-8
Molecular Formula: C6H6O3
Formula Weight: 126.11
Flash Point: 95°(203°F)
Melting Point: 161-165°
Boiling Point: 170°/100mm
Beilstein Reference: 112169
Merck Reference: 14,5713
MDL No.: MFCD00006578
Formule:
C₆H₆O₃ Kookpunt: 170 °C (100 mmHg) Smeltpunt: 161…165 °C Dichtheid: 1,453 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 95 °C (203 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006578 CAS nummer: 118-71-8 EINECS: 204-271-8 Merck Index: 14,5713 |