Maltol
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
SB00897.1 SB00897.10 SB00897.50
MAYBSB00897.1EA 0 EUR
MAYBSB00897.1 MAYBSB00897.10 MAYBSB00897.50
Maltol
Maltol
Formule: C₆H₆O₃
Kookpunt: 285 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 1,453 g/cm³ (20 °C)
MDL Nummer: MFCD00006578
CAS nummer: 118-71-8
EINECS: 204-271-8
Merck Index: 13,05735