Tetrahydro-4H-pyran-4-one 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
189440050 189440250
ACRO189440050EA 109 EUR
ACRO189440050 ACRO189440250
Tetrahydro-4H-pyran-4-one 99%
Tetrahydro-4H-pyran-4-one
Formule: C₅H₈O₂
Kookpunt: 166 °C (760 mmHg)
Dichtheid: 1,08 g/cm³
Vlampunt: 56 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006581
CAS nummer: 29943-42-8
EINECS: 249-967-2
UN: 1224
ADR: 3,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %