Tetrahydro-4H-pyran-4-one ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
|
A19010.14
A19010.03
A19010.06
A19010.14EA
354
EUR
A19010.14
A19010.03
A19010.06
Tetrahydro-4H-pyran-4-one ≥98%
Tetrahydro-4H-pyran-4-one
Purity: 98%
CAS No.: 29943-42-8
Molecular Formula: C5H8O2
Formula Weight: 100.12
Flash Point: 62°(144°F)
Refractive Index: 1.4530
Boiling Point: 165-167°
Beilstein Reference: 106463
MDL No.: MFCD00006581
Formule:
C₅H₈O₂ Kookpunt: 165…167 °C Dichtheid: 1,084 Vlampunt: 62 °C (144 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006581 CAS nummer: 29943-42-8 EINECS: 249-967-2 |