1,3-Propaansulton 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1,2-Oxathiolane 2,2-dioxide
131420250 131420010 131421000
ACRO131420250EA 45 EUR
ACRO131420250 ACRO131420010 ACRO131421000
1,3-Propaansulton 97%
1,3-Propaansulton
Formule: C₃H₆O₃S
Kookpunt: 180 °C (30 mmHg)
Smeltpunt: 30…33 °C
Dichtheid: 1,392 g/cm³
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005355
CAS nummer: 1120-71-4
EINECS: 214-317-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to white Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 28 to 33 °C
GC ≥96.0 %