1,3-Propaansulton ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1,2-Oxathiolane 2,2-dioxide
A11923.09 A11923.18 A11923.30
A11923.09EA 44.1 EUR
A11923.09 A11923.18 A11923.30
1,3-Propaansulton ≥99%
1,3-Propaansulton
Purity: 99% CAS No.: 1120-71-4 Molecular Formula: C3H6O3S Formula Weight: 122.14 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 30-33° Boiling Point: 179-181°/30mm Beilstein Reference: 109782 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00005355
Formule: C₃H₆O₃S
Kookpunt: 179…181 °C (30 mmHg)
Smeltpunt: 30…33 °C
Dichtheid: 1,392
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005355
CAS nummer: 1120-71-4
EINECS: 214-317-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III