1,4-Butanesultone ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
1,4-Butane sultone
L03992.14
L03992.22
L03992.14EA
42.3
EUR
L03992.14
L03992.22
1,4-Butanesultone ≥99%
1,4-Butanesultone
Purity: 99%
CAS No.: 1633-83-6
Molecular Formula: C4H8O3S
Formula Weight: 136.17
Flash Point: 153°(307°F)
Refractive Index: 1.4640
Melting Point: 12-15°
Boiling Point: 114-116°/1.5mm
Beilstein Reference: 110588
MDL No.: MFCD00006584
Formule:
C₄H₈O₃S Kookpunt: 114…116 °C (1,5 mmHg) Smeltpunt: 12…15 °C Dichtheid: 1,335 Vlampunt: 153 °C (307 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006584 CAS nummer: 1633-83-6 EINECS: 216-647-9 |