Methylene blue
Leverancier: Serva
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Basic Blue 9, Methylthioninium chloride, Methylene blue chloride, 3,7-Bis(dimethylamino)phenothiazin-5-ium chloride, Swiss Blue
29198.01 29198.02
SERA29198.01EA 29 EUR
SERA29198.01 SERA29198.02
Methylene blue
Methylene blue
Formule: C₁₆H₁₈ClN₃S
Smeltpunt: 180 °C
Dichtheid: 1,757 g/cm³ (22 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00150008
CAS nummer: 61-73-4
EINECS: 200-515-2
Merck Index: 12,06137