2-Aminopyrazine 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A13052.06 A13052.14 A13052.18
A13052.06EA 39 EUR
A13052.06 A13052.14 A13052.18
2-Aminopyrazine 99%
2-Aminopyrazine
Purity: 99% CAS No.: 5049-61-6 Molecular Formula: C4H5N3 Formula Weight: 95.11 Melting Point: 118-121° Beilstein Reference: 107025
Formule: C₄H₅N₃
Kookpunt: 203 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 118…121 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006137
CAS nummer: 5049-61-6
EINECS: 225-748-7