2-Isobutyl-3-methoxypyrazine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A13680.03
A13680.06
A13680.03EA
41.8
EUR
A13680.03
A13680.06
2-Isobutyl-3-methoxypyrazine ≥98%
2-Isobutyl-3-methoxypyrazine
Purity: 98%
CAS No.: 24683-00-9
Molecular Formula: C9H14N2O
Formula Weight: 166.22
Flash Point: 80°(176°F)
Refractive Index: 1.49
MDL No.: MFCD00006128
Formule:
C₉H₁₄N₂O Kookpunt: 237 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 107 °C Dichtheid: 0,986 Vlampunt: 80 °C (176 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006128 CAS nummer: 24683-00-9 EINECS: 246-402-1 |