2-Bromo-3-fluoropyridine ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H31981.03 H31981.06
H31981.03EA 39.9 EUR
H31981.03 H31981.06
2-Bromo-3-fluoropyridine ≥97%
2-Bromo-3-fluoropyridine
Purity: 97% CAS No.: 40273-45-8 Molecular Formula: C5H3BrFN Formula Weight: 175.99 Refractive Index: 1.5450
Formule: C₅H₃BrFN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04114128
CAS nummer: 40273-45-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III