4-Nitropyridine-N-oxide 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
4-Nitropyridine N-oxide
128920050
128920250
128921000
ACRO128920050EA
23
EUR
ACRO128920050
ACRO128920250
ACRO128921000
4-Nitropyridine-N-oxide 97%
4-Nitropyridine-N-oxide
Formule:
C₅H₄N₂O₃ MW: 140.1 g/mol Kookpunt: 397 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 159…164 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006206 CAS nummer: 1124-33-0 EINECS: 214-395-4 UN: 2811 ADR: 6.1 III |
Specification Test Results
Appearance | Yellow to brown Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 159 to 164 °C |
HPLC | ≥96.0 % |