4-Nitropyridine-N-oxide ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
B21404.14 B21404.22
B21404.14EA 51.5 EUR
B21404.14 B21404.22
4-Nitropyridine-N-oxide ≥97%
4-Nitropyridine-N-oxide
Purity: 97% CAS No.: 1124-33-0 Molecular Formula: C5H4N2O3 Formula Weight: 140.10 Melting Point: 158-163° Beilstein Reference: 124331 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00006206
Formule: C₅H₄N₂O₃
Kookpunt: 397 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 158…163 °C
Dichtheid: 1,52 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006206
CAS nummer: 1124-33-0
EINECS: 214-395-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III