2-Hydroxy-5-nitropyridine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Nitro-2-pyridinol
A13921.14 A13921.22
A13921.14EA 56.2 EUR
A13921.14 A13921.22
2-Hydroxy-5-nitropyridine ≥98%
2-Hydroxy-5-nitropyridine
Purity: 98+% CAS No.: 5418-51-9 Molecular Formula: C5H4N2O3 Formula Weight: 140.10 Melting Point: 188-191° Beilstein Reference: 120352
Formule: C₅H₄N₂O₃
Kookpunt: 180…200 °C (0,2 mmHg)
Smeltpunt: 188…191 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006276
CAS nummer: 5418-51-9
EINECS: 226-525-7