3-Hydroxy-2-nitropyridine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
2-Nitropyridin-3-ol, 2-Nitro-3-pyridinol
A14887.09
A14887.18
A14887.22
A14887.30
A14887.09EA
32.6
EUR
A14887.09
A14887.18
A14887.22
A14887.30
3-Hydroxy-2-nitropyridine ≥98%
3-Hydroxy-2-nitropyridine
Purity: 98%
CAS No.: 15128-82-2
Molecular Formula: C5H4N2O3
Formula Weight: 140.10
Melting Point: 69-73°
Beilstein Reference: 124473
Formule:
C₅H₄N₂O₃ Smeltpunt: 69…73 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006258 CAS nummer: 15128-82-2 EINECS: 239-191-2 |