4-Hydroxy-3-nitropyridine 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
3-Nitro-4-pyridon, 3-Nitro-4-pyridone, 3-Nitropyridin-4-ol, 3-Nitro-4-pyridinol
B20963.06
B20963.14
B20963.22
B20963.06EA
40.1
EUR
B20963.06
B20963.14
B20963.22
4-Hydroxy-3-nitropyridine 95%
4-Hydroxy-3-nitropyridine
Purity: 95%
CAS No.: 5435-54-1
Molecular Formula: C5H4N2O3
Formula Weight: 140.10
Melting Point: ca 280° dec.
Beilstein Reference: 1072928
Formule:
C₅H₄N₂O₃ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00128874 CAS nummer: 5435-54-1 |