2-Picoline-N-oxide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
2-Methylpyridine-N-oxide, 2-Picoline N-oxide, 2-Methylpyridine-1-oxide, 2-Methylpyridine 1-oxide
L04488.14
L04488.22
L04488.36
L04488.14EA
27.7
EUR
L04488.14
L04488.22
L04488.36
2-Picoline-N-oxide ≥98%
2-Picoline-N-oxide
Purity: 98%
CAS No.: 931-19-1
Molecular Formula: C6H7NO
Formula Weight: 109.13
Flash Point: 143°(289°F)
Melting Point: 46-50°
Boiling Point: 122°/8mm
Beilstein Reference: 106916
MDL No.: MFCD00006199
Formule:
C₆H₇NO Kookpunt: 122 °C (8 mmHg) Smeltpunt: 46…50 °C Vlampunt: 143 °C (289 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006199 CAS nummer: 931-19-1 EINECS: 213-230-3 |