4-Picoline N-oxide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Methylpyridine 1-oxide, 4-Methylpyridine-N-oxide, 4-Methylpyridine-1-oxide, 4-Picoline N-oxide
A17330.14 A17330.22
A17330.14EA 43 EUR
A17330.14 A17330.22
4-Picoline N-oxide ≥98%
4-Picoline N-oxide
Purity: 98% CAS No.: 1003-67-4 Molecular Formula: C6H7NO Formula Weight: 109.13 Flash Point: 149°(300°F) Melting Point: 182-185° Boiling Point: 152°/11mm Beilstein Reference: 106329 MDL No.: MFCD00006210
Formule: C₆H₇NO
Kookpunt: 152 °C (11 mmHg)
Smeltpunt: 182…185 °C
Dichtheid: 1,01…1.02 g/cm³ (185 °C)
Vlampunt: 149 °C (300 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006210
CAS nummer: 1003-67-4
EINECS: 213-712-3