Melamine 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
125350010 125350050 125351000 125350100
ACRO125350010EA 39.5 EUR
ACRO125350010 ACRO125350050 ACRO125351000 ACRO125350100
Melamine 99%
Melamine
Formule: C₃H₆N₆
Dichtheid: 1,57 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: ≥ 280 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006055
CAS nummer: 108-78-1
EINECS: 203-615-4
Merck Index: 13,05834
Order Now
Specification Test Results
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %