Pyronin G, Sigma-Aldrich®
Leverancier: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
M-Clarity™ quality level = MQ200
213519-1G 213519-5G
213519-1GEA 68.1 EUR
213519-1G 213519-5G
Pyronin G, Sigma-Aldrich®
Pyronin G
Formule: C₁₇H₁₉ClN₂O
Smeltpunt: 250…260 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011725
CAS nummer: 92-32-0
EINECS: 202-147-8
Merck Index: 12,08190
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e6029405bdb971ff6871b35ad2342de4b97699ad&vid=83111b2c1d0c86c1135e9b11d0342467198b3dd9&prid=web&clid=SAPDAM