Analytische weegschalen, Entris® II advanced
Leverancier: Sartorius Balances
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BCA124-1S BCA124I-1S BCA224-1S BCA224I-1S BCA324I-1S BCA64-1S BCA64I-1S BCA124I-1CEU BCA224I-1CEU BCA324I-1CEU BCA64I-1CEU
611-4844EA 2481.4 EUR
611-4844 611-4845 611-4852 611-4853 611-4858 611-4869 611-4870 611-4883 611-4891 611-4897 611-4909
Analytische weegschalen, Entris® II advanced
Balansen en Weegschalen
Entris® II Advanced analytical balances feature isoCAL, intuitive graphic touch display and 13 built-in applications. Highly accurate results are guaranteed via the monolithic weigh cell technology. High chemical resistance is ensured by using parts made from hard-wearing PBT, stainless steel and glass. Integrated protection systems increase reliability of weighing results: Three configurable levels determine valid weighing data and ensure only valid data is transferred to external devices.
  • Fast stabilisation time thanks to state-of-the-art weighing sensors
  • Best repeatability with rectangular weighing pan
  • Overload protection, rugged design, weighs up to a pre-set amount
  • Guaranteed reliability with the self-test '@start'
  • Choice of models with internal or external calibration
  • CalAudit Trail provides gapless documentation with automatic documentation of calibration processes, calibration trigger and date and time stamp
  • Hybrid screen gives excellent readability and use. Combines intuitive, wear resistant LED and touch technology provides an easy and clear structured user interface
  • Password protection ensures secure operation, avoids unintentional changes. User management controls access to balance settings
  • Built-in real time level support simplifies balance levelling
Models with 0,1 and 1 mg readability have a draft shield, this minimises weighing errors caused by electrostatically charged samples using specially coated glass parts. The weighing chamber gives the highest usable weighing chamber height easily accommodating even large containers, ensuring convenient access to the weighing pan. The sliding and top doors can be can easily be removed for cleaning. Models with 10 or 100 mg readability do not have draft shields.
Keuze uit modellen met isoCAL (interne kalibratie en afstelling) voor nauwkeurige weegresultaten. Optimale nauwkeurigheid en gebruiksgemak dankzij volautomatische interne temperatuur- en tijdgestuurde kalibratie- en afstellingsfunctie. Garandeert (SOP) naleving van de voorschriften met zelf-melding als de kalibratie buiten het normale bereik valt. De balans past zich gemakkelijk aan de omgevingsomstandigheden aan met slechts één klik op het startscherm. Een interne elektronische waterpas-sensor controleert voortdurend of de machine goed waterpas staat, geeft een alarmsignaal wanneer de machine niet waterpas staat en zorgt voor interactieve begeleiding van de gebruiker.
'Plug and play'-gemak - detecteert automatisch Sartorius-accessoires (bijv. printer, tweede display). Echte 'PC direct'-functie voor eenvoudige aansluiting op een pc om weeggegevens rechtstreeks over te brengen naar spreadsheets of documenten zoals Microsoft® Excel of Word.
Modellen hebben ingebouwde toepassingen met GLP/GMP-compatibele afdruk/gegevensafdruk. Functies omvatten: Wegen/doseren, tellen, percentage wegen, mengen/netto totaal, componenten/totaliseren, dynamisch wegen, berekening/vergoedingsfactor, dichtheidsbepaling, statistiek, peak hold, checkwegen, massa-eenheid conversie, wegen onder de vloer voor grotere monsters en pipet slimme test.
Entris® II Basic Advanced balances have 13 built-in applications with GLP / GMP compliant printout / data output. All models have 13 built-in languages for international operation: English, German, French, Italian, Spanish, Portuguese, Russian, Chinese, Japanese, Korean, Turkish, Hungarian and Polish. The series has data output for dynamic weighing applications and configurable time interval for data output plus an RS232 9-pin interface and RS232 port. Two USB Type C interfaces enable multiple connections to external devices, data can also be transferred to a USB stick. Entris II allows individualised printouts for up to six unique user profiles. These models also have an anti-theft lock.
Opgelet: Note: Models with suffix -CEU are verified version Europe (except France, where -CFR models are available).