γ-Butyrolactone ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: gamma-Butyrolactone, Butan-4-olide, 4-Hydroxybutanoic acid lactone, 1,4-Butyrolactone, GBL
87075.320EA 256 EUR
87075.320 87075.460
γ-Butyrolactone ≥99%, GPR RECTAPUR®
γ-Butyrolactone
Formule: C₄H₆O₂
MW: 86.09 g/mol
Kookpunt: 204 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –44 °C
Dichtheid: 1.1286 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 104 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005386
CAS nummer: 96-48-0
EINECS: 202-509-5
Merck Index: 13,01596
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e855ee75d3243dd31c0ed64e2354b467a7de1f40&vid=a50dd849ab627dd2dde8674edf04ce9bad83f843&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Assay Min. 99 %
Density (20/4) 1.128 --> 1.129
Refractive index (20°C; 589 nm) 1.435 --> 1.436
Water Max. 0.5 %