1-Decanol ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Hydroxy decane, 1-Decyl alcohol, Capric alcohol, Decan-1-ol, Nonyl carbinol, Decyl alcohol
87087.290EA 55.8 EUR
87087.290 87087.460
1-Decanol ≥99%, GPR RECTAPUR®
1-Decanol
Formule: H₃C(CH₂)₈CH₂OH
Kookpunt: 230 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 7 °C
Dichtheid: 0,82634 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 82 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004747
CAS nummer: 112-30-1
EINECS: 203-956-9
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02875
Order Now
Specification Test Results
Assay Min. 99 %
Density (20/4) 0.829 --> 0.830