Pyridine, EMPARTA® ACS analytical reagent
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Azabenzene, Azine
1.94601.0500 1.94601.4000
1.94601.0500EA 140 EUR
1.94601.0500 1.94601.4000
Pyridine, EMPARTA® ACS analytical reagent
Pyridine
Formule: C₅H₅N
Kookpunt: 115 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –42 °C
Dichtheid: 0,982 g/cm3 (20 °C)
Vlampunt: 17 °C
MDL Nummer: MFCD00011732
CAS nummer: 110-86-1
EINECS: 203-809-9
UN: 1282
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9c5934940218027dae0d80a1f98b6d5179c0a8&vid=9f2ef46a26e488d366e82869b3acb96652b5dab1&prid=web&clid=SAPDAM