Nitril handschoenen, Showa 6112PF
Leverancier: Showa
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
6112PFEBTL 6112PFEBTM 6112PFEBTS 6112PFEBTXL 6112PFEBTXS 6112PFEBTXXL
BEST6112PFEBTLEA 28.8 EUR
BEST6112PFEBTL BEST6112PFEBTM BEST6112PFEBTS BEST6112PFEBTXL BEST6112PFEBTXS BEST6112PFEBTXXL
Nitril handschoenen, Showa 6112PF
Handschoenen
Deze veelzijdige handschoenen voor eenmalig gebruik bieden gevoeligheid en behendigheid. Het 0,10 mm dikke nitril is ook waterdicht en biedt extreem comfort tijdens langdurig gebruik.
  • Lichtgewicht, niet ondersteund
  • Poedervrij
  • Latexvrij om allergische reacties te voorkomen
  • Soepele grip
Door SHOWA's Eco Best Technology ® te gebruiken, zijn de 6112PF's volledig milieuvriendelijk en breken ze met 82% af in slechts 386 dagen bij testen in een laboratorium.
Deze handschoenen zijn goedgekeurd voor het hanteren en contact met voedsel en zijn ideaal voor voedselbereiding, gebruik in laboratoria en algemeen reparatie- of onderhoudswerk.
Certificaten: EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT); EN ISO 374-5:2016 VIRUS; Cat. III
Goedgekeurd voor contact met levensmiddelen. GreenCircle gecertificeerd. ASTM D5526
Verpakking: 100 handschoenen per dispenser. De dispenser is gemaakt van 85% gerecycled karton, de buitenverpakking is gemaakt van 90% gerecycled materiaal.vvvv