VWR®, LCD digitale roterende verdamper
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
531-1365EA 3490 EUR
531-1365 531-1366 531-1367 531-1368 531-1377
VWR®, LCD digitale roterende verdamper
Verdampers Rotatieverdampers
Deze is een essentieel instrument voor gebruik in chemische laboratoria voor het efficiënt en voorzichtig verwijderen van solventen uit samples door verdamping. Het biedt een uitstekende distillatieoplossing in een breed scala aan toepassingen.
  • Het digitale scherm geeft zowel de rotatiesnelheid als de verwarmingstemperatuur weer, voor een optimale regeling van alle distillatieprocessen
  • Automatische motorlift brengt de verdampkolf in een veilige positie in geval van stroomuitval
  • Verwarmingsbad van 5 l met groot temperatuurbereik (omgevingstemperatuur tot 180 °C). De
  • water-/olieverwarmingsmodus kan alleen via een schakelaar worden gewijzigd
  • Oververhitting beveiligingstemperatuur bij 220 °C
  • Droogkookbeveiliging, toestel schakelt automatisch uit bij verwarming zonder water/olie in het verwarmingsbad
  • Glaswerk met explosieveilige folie is verkrijgbaar
De roterende verdamper heeft een toerentalbereik van 20 tot 280 rpm, en werkt met interval met de klok mee en tegen de klok in voor een verbeterd droogproces. De condensor heeft een koeloppervlak van max. 1700 cm², wat een uitstekend koeleffect oplevert. Het afwerpmechanisme zorgt voor een gemakkelijke verwijdering van de verdampingsflessen. De PTFE-afdichtingsring met dubbele veer biedt uitstekende afdichtingsprestaties en de afstandsfunctie maakt PC-besturing en gegevensoverdracht mogelijk.
Bestelinformatie: Er kan een compleet voorgeconfigureerd systeem worden besteld dat bestaat uit een toestel, een verwarmingsbad en een set glaswerk, maar het is ook mogelijk elk onderdeel afzonderlijk te bestellen. Accessoires zijn niet inbegrepen en moeten apart worden besteld.