Hardcase P3 R roetfilter, Secure Click™
Leverancier: 3M
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Secure Click™
111-2570EA 406 EUR
111-2570
Hardcase P3 R roetfilter, Secure Click™
Ademhalingsmaskers Herbruikbare maskers Halfgelaatsmaskers
Secure Click™ P3 R D9035-deeltjesfilters met harde behuizing zijn goedgekeurd voor gebruik met 3M™ Secure Click™-ademhalingstoestellen om bescherming te bieden tegen blootstelling aan deeltjes, stof en nevel in omgevingen die bepaalde deeltjes bevatten.
  • Voor gebruik met 3M™ Secure Click™ ademhalingsmaskers
  • Filter ingekapseld in lichtgewicht plastic behuizing
  • Harde koffer aanbevolen voor veeleisende omgevingen met behoefte aan gemakkelijke ontsmetting en bescherming
  • De harde hoes beschermt tegen vonken en hoge temperaturen
  • Filterhuis ontworpen voor bepaalde spuittoepassingen
  • Dankzij de Secure Click™-verbinding kunnen filters eenvoudig en veilig op hun plaats worden geplaatst
  • Stevige bovenkant en gekanaliseerde luchtstroom helpen het filter te beschermen
  • Swept-back ontwerp zorgt voor een breed gezichtsveld