Veiligheidsbril, SecureFit™ 400-serie
Leverancier: 3M
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
SF401SGAF-RED SF401SGAF-BLU SF401SGAF-BLUF SF403SGAF-YEL SF406SGAF-BLA SF407SGAF-BLU
MMMASF401SGAF-REDEA 14.4 EUR
MMMASF401SGAF-RED MMMASF401SGAF-BLU MMMASF401SGAF-BLUF MMMASF403SGAF-YEL MMMASF406SGAF-BLA MMMASF407SGAF-BLU
Veiligheidsbril, SecureFit™ 400-serie
Brillen
SecureFit™-veiligheidsbrillen met 3M™ Pressure Diffusion Temple-technologie, brede, flexibele pootjes, zachte, verstelbare neuspads en grijze antikras- en superieure anticondens-, randloze polycarbonaatlenzen. Deze lichtgewicht bril is geschikt voor binnen- of buitengebruik.
  • Diffuse druk over het oor met 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology
  • Zachte, verstelbare neuspads zorgen voor extra comfort
  • Platte en flexibele veren zijn gemakkelijk te combineren met oorkappen en bieden stevige zijdelingse bescherming
  • Omhullend ontwerp geeft de gebruiker een breed