Veiligheidsbril, Solus™ 2000-serie
Leverancier: 3M
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
S2001AF-BLU S2002SGAF-BGR S2003SGAF-BGR S2005SGAF-BGR S2001ASP-BLU S2007SGAF-BGR S2024AS-RED S2001SGAF-BGR S2001SGAF-RED S2001SGAFBGRF
111-2499EA 16.1 EUR
111-2499 MMMAS2002SGAF-BGR MMMAS2003SGAF-BGR MMMAS2005SGAF-BGR 111-2502 MMMAS2007SGAF-BGR MMMAS2024AS-RED MMMAS2001SGAF-BGR MMMAS2001SGAF-RED MMMAS2001SGAFBGRF
Veiligheidsbril, Solus™ 2000-serie
Brillen
De Solus™ 2000-serie biedt comfortabele, stijlvolle brillen met een breed scala aan kleur- en lenstintopties en biedt oogbescherming met een stijlvolle overstraling.
  • Verstelbare veren met ratel
  • Scotchgard™ anticondenscoating is langer bestand tegen beslaan dan traditionele anticondenscoatings
  • Glazen van polycarbonaat absorberen 99,9% van de UVA- en UVB-stralen
The Solus™ 2000 series features adjustable ratchet temples that allow the wearer to customise the fit. Choose from several lens coating options, including Scotchgard™ anti-fog, multiple lensMore Product Information