Veiligheidsbril op sterkte, Solus™ 2000-serie
Leverancier: 3M
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
S2020AF-BLU S2015AF-BLU S2025AF-BLU
111-2577EA 21.1 EUR
111-2577 111-2576 111-2578
Veiligheidsbril op sterkte, Solus™ 2000-serie
Brillen
Comfortabele, stijlvolle brillen met een breed scala aan kleur- en lenstintopties, de Solus™ 2000-serie op sterkte biedt oogbescherming met een stijlvolle overstraling.
  • Verstelbare veren met ratel
  • Lezers met anticondens-/antikrascoating
  • Verkrijgbaar in verschillende dioptrieën: +1,5, +2,0 of +2,5
  • Glazen van polycarbonaat absorberen 99,9% van de UVA- en UVB-stralen
De Solus™ 2000-receptserie heeft verstelbare veren met ratel waarmee de drager de pasvorm kan aanpassen. Kies uit verschillende opties voor lenscoating, waaronder Scotchgard™ anticondens, meerdere lenskleuren en functies zoals een verwijderbare schuimrubberen pakking en dioptrieën om de beste beschermende brillenoplossing te creëren.
Certificaten: Voldoet aan EN 166, EN 170; W EN 166 F CE (frame); 2C-1.2 3M 1 FT CE (lens)