Veiligheidshelm, SecureFit™ X5500-serie
Leverancier: 3M
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
X5501V-CE-4 7100175598
MMMAX5501V-CE-4EA 84.5 EUR
MMMAX5501V-CE-4 MMMA7100175598
Veiligheidshelm, SecureFit™ X5500-serie
Hoofdbescherming Veiligheidshelmen
De SecureFit™ X5501V-CE veiligheidshelm is voorzien van een eenvoudig aan te passen, 4-punts ratelophangingssysteem met de exclusieve 3M™ Pressure Diffusion Technology. Deze randloze, witte veiligheidshelm heeft een UVicator™-sensor die aangeeft wanneer de helm te veel is blootgesteld aan UV-straling en moet worden vervangen.
  • Veilige, comfortabele hoofdbescherming tegen kleine vallende voorwerpen en algemeen industrieel gebruik
  • Het ophangsysteem bevat de exclusieve gepatenteerde 3M™ Pressure Diffusion Technology
  • 4-punts ratelophanging maakt aangepaste