E-A-R™ Flexible Fit HA oordopjes hebben een gepatenteerde oordopschuimformulering waardoor ze volledig wasbaar en herbruikbaar zijn. De zachte schuimtip en flexibele pasvormsteel maken het eenvoudig om ze met één of twee handen in het oor te doen, omdat de schuimtip zich aanpast aan de unieke vorm van de gehoorgang om geluid te blokkeren. Deze oordopjes zijn ideaal voor activiteiten waarbij handschoenen nodig zijn of waarbij vieze handen ontstaan, of situaties waarin slechts één hand vrij is om de oordopjes te plaatsen.
- Stevige, maar toch flexibele steel voor inbrengen met één of twee handen
- Zachte schuimsteel voor veilige grip
- Het zachte schuimrubberen uiteinde rolt niet naar beneden, zodat het oordopje schoon blijft
- Goed voor werknemers met gehandschoende of vuile handen
- In schuim ingekapselde constructie
- Single Number Rating (SNR) 35 dB (invoeren met twee handen) en 30 dB (invoeren met één hand)
- Compatibel met het 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear validatiesysteem
De vorm van de oordoptip, samen met het zachte, conformerende schuim, helpt om een nauwsluitende maar zachte pasvorm te bieden die blootstelling aan gevaarlijke geluidsniveaus vermindert. Het ontwerp zonder afrollen van de schuimtip houdt de oordopjes schoon wanneer uw handen vuil zijn. Single Number Rating (SNR) is 35 dB bij testen met behulp van de tweehandige inbrengmethode, en 30 dB bij testen met behulp van de éénhandige inbrengmethode. Fit test probes zijn beschikbaar om fit tests uit te voeren met behulp van het 3M™ E-A-Rfit™ Dual Ear Validation System.
Het gepatenteerde ontwerp en de innovatieve thermoplastische materialen maken deze oordop tot een van de meest veelzijdige en duurzame 'push-to-fit'-oordoppen. Toepassingen op de werkplek zijn onder meer montage, stralen, schoonmaken, slopen, elektriciteit, onderhoud van gebouwen, slijpen, machinebewerkingen, schilderen, schuren en lassen. Deze oordopjes zijn geschikt voor gebruik in de auto-industrie, de bouw, algemene productie, metaalproductie, militair onderhoud, reparatie en operatie (MRO), mijnbouw, olie en gas, farmaceutica en transport.