Antisliptape voor algemeen gebruik, 600-serie, Safety-Walk™
Leverancier: 3M
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
SW1SC50 SW1GB50 SW1TR50 SW1TR25 SW1GB25 SW1GB100 SW1TR100 SW1SC610 W1SC914N SW1SC150 SW1SC100 SW1SC19 SW1ST152 SW1SC25 SW1ST19N SW1SG25 SW1SG50 SW1SG150 SW1SG100 SW1SG305 SW1TR150N SW1TR305 SW1TR19 SW1GB19N SW1GB305 SW4ST153 SW1SC510N SW1SG610
MMMASW1SC50EA 203 EUR
MMMASW1SC50 MMMASW1GB50 MMMASW1TR50 MMMASW1TR25 MMMASW1GB25 MMMASW1GB100 MMMASW1TR100 MMMASW1SC610 MMMAW1SC914N MMMASW1SC150 MMMASW1SC100 MMMASW1SC19 MMMASW1ST152 MMMASW1SC25 MMMASW1ST19N MMMASW1SG25 MMMASW1SG50 MMMASW1SG150 MMMASW1SG100 MMMASW1SG305 MMMASW1TR150N MMMASW1TR305 MMMASW1TR19 MMMASW1GB19N MMMASW1GB305 MMMASW4ST153 MMMASW1SC510N MMMASW1SG610
Antisliptape voor algemeen gebruik, 600-serie, Safety-Walk™
Tape
3M™ Safety-Walk™ antisliptape voor algemeen gebruik uit de 600-serie is een mineraal gecoat, schurend materiaal dat met een duurzame hars is vastgehecht aan een drukgevoelige, zelfklevende plastic film aan de achterkant. Het biedt een effectief slipvast oppervlak in gebieden met licht tot zwaar schoenverkeer.
  • Antislip tape voor licht tot zwaar schoenverkeer
  • Schuurdeeltjes van hoge kwaliteit zorgen voor langdurige wrijving bij elke toepassing
  • Zeer duurzaam oppervlak is bestand tegen de ontberingen van het verkeer van apparatuur
  • Onopvallend ontwerp helpt struikelgevaar te verminderen
  • Hoogwaardige drukgevoelige lijm voor eenvoudige toepassing
  • NFSI high traction-certificering
Hoofdzakelijk ontworpen voor gebruik op droge, natte, geoliede vloeren in industriële en commerciële toepassingen met intensief voetgangers- of licht voertuigenverkeer. Specifieke toepassingsgebieden zijn gangen, productie- en opslagruimten, hellingen, trappen, ladders, voetplaten op machines en nooduitgangen. Verkrijgbaar in verschillende kleuren en maten.
3M™ Safety-Walk™ slipvaste tapes en treden serie 600 is door het National Floor Safety Institute (NFSI) gecertificeerd als 'hoge tractie'. Een natte statische wrijvingscoëfficiënt (SCOF) van meer dan 0,60 werd door NFSI gekozen als het criterium voor 'hoge tractie' omdat volgens NFSI bewezen is dat vloeroppervlakken die dit niveau van slipweerstand behouden wanneer ze nat zijn, slip- en claims met tussen de 50 en 90% verminderen.
Certificaten: ANSI/NFSI B101.1. ANSI/NFSI B101.3. U.S. MIL-PRF-24667C.