Hardcase P3 R roetfilter, D9038, Secure Click™
Leverancier: 3M
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Secure Click™
111-2571EA 493 EUR
111-2571
Hardcase P3 R roetfilter, D9038, Secure Click™
Ademhalingsmaskers Herbruikbare maskers Halfgelaatsmaskers
Krijg ademhalingsbescherming tegen blootstelling aan deeltjes, stof en nevel naast bescherming tegen waterstoffluoridegas tot 30 ppm en verlichting van hinderlijke niveaus van organische dampen en zure gassen onder beroepsmatige blootstellingslimieten met 3M™ Secure Click™ P3 R, D9038 hardcase deeltjesfilters. Het P3 R-filter is ontworpen om te beschermen tegen een breed scala aan deeltjesverontreinigingen bij toepassingen met hogere temperaturen. Een innovatieve solide luchtinlaat aan de bovenkant helpt voortijdige belasting te verminderen door een gekanaliseerde luchtstroom mogelijk te maken. Het comfortabele, lichtgewicht ontwerp biedt een breed gezichtsveld en het filter kan snel en eenvoudig op zijn plaats worden geklikt op 3M™ Secure Click™ herbruikbare ademhalingsmaskers.
Deze serie introduceert een alternatief voor de ronde bajonetsluiting met de nieuwe 3M™ Secure Click™-verbinding, wat resulteert in een snelle, eenvoudige filterverbinding. Het werkt net als een veiligheidsgordel: Lijn gewoon de aansluitingen uit, duw tot u een klik hoort en u kunt er zeker van zijn dat de filters correct zijn geïnstalleerd.