Gelaatscherm, Polycarbonaat
Leverancier: 3M
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MMMA5E-11EA 49.3 EUR
MMMA5E-11
Gelaatscherm, Polycarbonaat
Gelaatsschermen
Face Shield 5E-11 is een optisch klasse 1, tint 5, groen getint, gebogen polycarbonaat vizier met anticondens- en antikrascoating voor bescherming tegen snelle deeltjes, UV en intens zichtbaar licht. Het is compatibel met het V5 Faceshield-systeem voor montage op 3M Hard Hat-serie G3000 of G22.
  • Biedt bescherming tegen snelle deeltjes en secundair laslicht
  • Ontworpen om te passen op de 3M Hard Hat Series G3000 of G22 met 3M V5 Faceshield-montagesysteem
  • Snap-in-functie maakt het snel en eenvoudig aan te sluiten op de gelaatsschermhouder
  • Gemiddelde energie-impact, klasse B
  • Optisch klasse 1 vizier, lage energie-impact
3M Face Ahield, 5E-11 biedt impactbescherming B tegen middelsnelle deeltjes (0,86 g stalen kogel bij 120 m/s), UV of intens zichtbaar licht. Dit groen getinte, gebogen gelaatsscherm van polycarbonaat met anticondens- en antikrascoating, tint 5, is optische klasse 1 en klasse B voor bescherming tegen stoten met gemiddelde energie. De gebogen vorm zorgt voor een goede pasvorm op het gezicht.
Certificaten: EN 166:2001.